Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver
Artikelnummer. 11531014 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11531014 18 mm Pakke med 72
11591004 8 mm Pakke med 72
11501014 12 mm Pakke med 72
11587330 13 mm Pakke med 72
11597330 16 mm Pakke med 72
11527340 22 mm Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11531014 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS12718
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kombiner inertiteten af en PTFE-belægning med genlukkeligheden af silikone Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver.
Sørg for lufttætte, inaktive tætninger med autoklaverbare Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver. De er specielt designet til at kombinere genlukkeligheden af silikone med inertiteten af PTFE. Disse skiver genforsegler øjeblikkeligt punktering efter punktering, og PTFE-belægningen er strukturelt bundet, så ingen cement udvaskes eller bages ud af din prøve efter nålpenetrering. Mange størrelser er tilgængelige for at passe Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas, Thermo Scientific™ Skruehætte Septum hætteglas, og Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™ Prøveopbevaringshætteglas.
Yderligere produktinformation
Hver skive komprimeres for at opretholde en tæt forsegling, hvilket tvinger PTFE-belægningen til at tilpasse sig forseglingsoverfladen.
Standardsprøjte og CC-nåle trænger let igennem en hel skive.
PTFE-laget er hele 10 mil tykt for at sikre beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Diameter: 18mm
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale PTFE, Silikone
Mængde 72 Pk.
Tykkelse (metrisk) 10 mil
Til brug med (udstyr) 3 og 5 ml Reacti-Vial Lille reaktionshætteglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Produkttype Plade
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.