Få mere at vide
Bohlender™ PTFE ark
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Dimensioner (L x B) | 1000 x 300 mm |
| Farve | Hvid |
| Tykkelse | 0.24mm |
| Mængde | 1 hver |
| Emballagetype | Ark |