Få mere at vide
PTFE-plade, 3,18 mm (0,125 tommer) tyk, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
PTFE-plade bruges til fremstilling af højtemperaturtætninger, isolatorer og lejer, der anvendes i halvleder-, rumfarts- og kemiske forarbejdningsindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PTFE sheet |
| CAS | 9002-84-0 |
| Emballage | Krympeindpakket |
| Molekylær formel | (C2F4)n |
| MDL nummer | MFCD00084455 |
| Mængde | 300 x 300 mm |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| SMIL | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Molekylvægt (g/mol) | NaN |