Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE vinklet type Justerbar rotorakselomrører
Artikelnummer. p-8007767 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) blæser:
40 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10068201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ PTFE-vinklet type justerbar rotorakselomrører glider over standardaksler og låser på plads for at give de mest effektive omrøringsmønstre.
  • Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser.
  • Kemisk inert
  • Ikke-forurenende
  • Kan bruges til 280 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) blæser 40 mm
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Til brug med (udstyr) PTFE akselomrørere
Til brug med (applikation) Blanding
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE akselomrører 4 blade justerbar rotor