Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE vinklet type Justerbar rotorakselomrører
Artikelnummer. 10610433 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) blæser:
40 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Diameter (metrisk) blæser Pakningsstørrelse
10610433 12 mm 70 mm Hver
10068201 6 mm 40 mm Hver
10271802 10 mm 90 mm Hver
10503172 10 mm 60 mm Hver
10530862 12 mm 90 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10610433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 DKK
    285.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.29 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ PTFE-vinklet type justerbar rotorakselomrører glider over standardaksler og låser på plads for at give de mest effektive omrøringsmønstre.
  • Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser.
  • Kemisk inert
  • Ikke-forurenende
  • Kan bruges til 280 °C
Tekniske data
Diameter (metrisk) blæser 70 mm
Diameter (metrisk) aksel 12 mm
Til brug med (udstyr) PTFE akselomrørere
Til brug med (applikation) Blanding
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE akselomrører 4 blade justerbar rotor