Få mere at vide
Buerkle™ Forseglingstape til PTFE-gevindadapter
Artikelnummer. 10790765 Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
Kugleventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10790765
Brand: Buerkle™ 00064514
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tætner gevind af PTFE. Buerkle™ Forseglingstape til PTFE-gevindadapter udviser fremragende kemisk resistens, lav slidstyrke og er temperaturbestandig fra -80 C °til + 260 °C.
Ideel til tætning af gevind lavet af PTFE. Har lav slidstyrke, fremragende kemikalieresistens og temperaturbestandig fra -80 C °til+ 260 °C.
  • PTFE
  • Temperaturbestandig fra -80 °C til+ 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Kugleventil
Samlet højde (metrisk) 12 m
Samlet længde (metrisk) 1200 cm
Samlet bredde (metrisk) 12 mm
Mængde 1 rulle
Type Forseglingstape