Få mere at vide
Kartell™ PTFE-forseglingstape
Beskrivelse
- Stærk PTFE hvid forseglingstape
- Blå plastholder for nem påføring
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | For at beskytte enhver form for skruegevind |
| Længde (metrisk) | 12 m |
| Mængde | 5 Pakke |
| Bredde (metrisk) | 12 mm |
| Materiale | PTFE |
| Type | Forseglingstape |