Få mere at vide
Glindemann™ PTFE Sealing Rings for taper joints (laboratory glassware)
Artikelnummer. 10646521
Encompass_Preferred
Størrelse:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10646521
Brand: Glindemann™ K24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For grease-free sealing of ground joints and plugs, extra tight and extra clean. The alternative to ground collar, grip collar sleeve and stopper made of PTFE.
  • Air leak rate <10-8 to 10-6 mbar l/s (high vacuum, overpressure).
  • Solvent leak rate in containers <0.1 to 0.03mg/d.
  • Temperature resistant from -200 to +300°C.
  • The elastic ring (0.07mm thick) adheres to the ground joint without a groove, is reusable and fits to ground joint clamps.
  • Other sizes on request.
Tekniske data
Materiale PTFE
Størrelse NS 24
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.