Få mere at vide
Pyrex™ PTFE skruegevindforbindelse
Artikelnummer. 12571246
Skift visning
Materiale:
PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12571246 PTFE Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12571246 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 4510/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.27 DKK
    744.73 DKK / Pakke med 10
    Spare 620.54 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Fastgøres nemt til glasvarer med fleksible slanger. Pyrex™ PTFE skruegevindforbindelser er ideelle til forbindelser i kontakt med aggressive væsker eller kemiske dampe.
  • Til brug med glasvarer fremstillet af SciLabware Ltd med 13 mm gevindindgange og -udløb
  • Gør det muligt at fastgøre 9 mm gummislange og fleksible slanger til glasset nemt og sikkert
  • PTFE-beskyttede 'O'-ringe til brug op til 200 °C
  • Høj kemikalieresistens
Tekniske data
Materiale PTFE
Til brug med 9 mm boring
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Rørforbindelse