Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE skrue propel omrører aksel
Artikelnummer. 10689152 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Længde (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) blæser:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) aksel Længde (metrisk) Diameter (metrisk) blæser Pakningsstørrelse
10689152 8 mm 400 mm 40 mm Hver
10779372 8 mm 300 mm 40 mm Hver
10609352 9,5 mm 650 mm 60 mm Hver
10719762 8 mm 500 mm 50 mm Hver
10688962 6 mm 400 mm 40 mm Hver
10740143 9,5 mm 550 mm 60 mm Hver
10075991 6 mm 500 mm 50 mm Hver
10127991 6 mm 300 mm 40 mm Hver
10279841 10 mm 550 mm 70 mm Hver
11563252 16 mm 1000 mm (EX ) 100 mm Hver
10701493 10 mm 650 mm (EX ) 70 mm Hver
10478401 9,5 mm 750 mm (EX ) 60 mm Hver
10711683 10 mm 750 mm (EX ) 70 mm Hver
10620503 12 mm 1000 mm (EX ) 80 mm Hver
10585682 12 mm 750 mm (EX ) 80 mm Hver
10351542 9,5 mm 650 mm (EX ) 60 mm -
10762603 12 mm 650 mm (EX ) 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10689152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 DKK
    303.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.60 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges sammen med akselføringer. PTFE-ankeromrøreakslerne har en kerne af rustfrit stål.
PTFE-akselomrørere har en unik, fuldt støbt konstruktion med en rotor støbt til en fuldt PTFE-indkapslet stålforstærket drivaksel.
  • Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Let at rengøre
  • Ingen krydskontaminering
  • Splintfri
  • Ikke-ridser
  • Anvendes i temperaturer op til ca. 280 °C
  • Modeller med udsat skaft (EX ) er produceret med en rustfri stålkerne med en åben ende for mere stiv fastspænding til spændepatronen
Tekniske data
Diameter (metrisk) blæser 40 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Til brug med (udstyr) Universal omrørerguide
Til brug med (applikation) Blanding
Længde (metrisk) 400 mm
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE akselomrører skruepropel