Få mere at vide
Bohlender™ PTFE skruelåg
Trådstørrelse (metrisk):
98 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til lukning af flasker og beholdere med GL gevind |
| Inkluderer | Praktisk riflet |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 Pakke |
| Temperaturområde (metrisk) | –50 til 250 °C |
| Trådstørrelse (metrisk) | 98 mm |
| Halsfinish | 98 mm |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | GL 45 gevind |