Få mere at vide
Cole-Parmer™ PTFE skærmpakninger
Artikelnummer. 16679275
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,27 cm
2,54 cm
3,81 cm
5,08 cm
Maskestørrelse:
4
10
20
40
100
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16679275
Brand: Cole-Parmer™ 3053804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt din pumpe, ventiler og andre komponenter i væskeledningen
  • Forfilter før kritiske membranfiltre
  • Generer turbulens for forbedret masse- eller varmeoverførsel
  • Rens i kromatografiapplikationer
Tekniske data
Maskestørrelse 10
Diameter (metrisk) Udvendig 2,54 cm
Materiale PTFE
Type PTFE pakning