Få mere at vide
Cole-Parmer™ PTFE skærmpakninger
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,27 cm
2,54 cm
3,81 cm
5,08 cm
Maskestørrelse:
4
10
20
40
100
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forfilter før kritiske membranfiltre
- Generer turbulens for forbedret masse- eller varmeoverførsel
- Rens i kromatografiapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Maskestørrelse | 100 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,81 cm |
| Materiale | PTFE |
| Type | PTFE pakning |