Få mere at vide
Sampling Systems™ PTFE-skeler Artikelnummer.: 15829631
Forventet forsendelse: 06-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 DKK
    2088.15 DKK / Hver
    Spare 211.85 DKK
    9% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ PTFE-skeler
Artikelnummer. 15829631 Shop alle Sampling Systems produkter
500 mL, Hver
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829631
Brand: Sampling Systems™ A333500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 DKK
    2088.15 DKK / Hver
    Spare 211.85 DKK
    9% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-02-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse PTFE-scoops er sprækkefrie og giver fremragende kemisk resistens til dine prøveudtagningsbehov.
  • Fremstillet af virgin PTFE
  • Overholder FDA krav og er USP Klasse VI kompatibel
  • Afrundede hjørner for nem rengøring
  • GMP korrekt
  • Fås i to kapaciteter, 100 og 500 ml
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Hvid
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI
Produkttype Scoop
Til brug med (applikation) GMP applikationer
Bredde (metrisk) 100 mm
Materiale Virgin PTFE
Længde (metrisk) 255 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ PTFE-skeler >