Få mere at vide
Fisherbrand™ Scoops
Helt kemisk inert og perfekt glat. Fisherbrand™ Skovlene er støbt af PTFE-plast.
Brand:  Fisherbrand™ 041.001
Produktkode 11792484
  • 196.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Samlet længde på 140 mm
  • Med tykke vægge for holdbarhed
Ordreinfo
LengthMetric
Tekniske data
Tekniske data
Scoop
Autoklaverbar
Hvid
Tilsætning af pulver til beholdere eller beholdere
140 x 30 mm
20 mm
140 mm
60 mm
30 mm
PTFE
PTFE
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
-200 °C til +280 °C
140 x 30 x 20 mm
20 mm
80 mm
30 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Scoops > Længde: 140 mm