Få mere at vide
Buerkle™ PTFE Scoop
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mellemberørende dele: ren hvid PTFE
- Fuldstændig inert over for alle stoffer (med undtagelse af elementært fluorid)
- Stangen er stabiliseret med en stålkerne, som er fuldstændig indkapslet i PTFE
- Den 60 cm lange stang kan forlænges til 120 cm ved at tilføje endnu en komponent
- Scoop PTFE med 10 ml har en stærk stang med en længde på 155 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Farve | Ren hvid |
| Produkttype | Måleske |
| Længde (metrisk) håndtag | 600 mm |
| Materiale | PTFE |