Få mere at vide
Buerkle™ PTFE Scoop
Artikelnummer. 10044067 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10044067
Brand: Buerkle™ 53890500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle dele, der kommer i kontakt med prøvemediet, er lavet af ren hvid PTFE. Fuldstændig inert over for alle stoffer (med undtagelse af elementært fluor). Stangen er stabiliseret med en stålkerne, som er fuldstændig indkapslet i PTFE.
  • Mellemberørende dele: ren hvid PTFE
  • Fuldstændig inert over for alle stoffer (med undtagelse af elementært fluorid)
  • Stangen er stabiliseret med en stålkerne, som er fuldstændig indkapslet i PTFE
  • Den 60 cm lange stang kan forlænges til 120 cm ved at tilføje endnu en komponent
  • Scoop PTFE med 10 ml har en stærk stang med en længde på 155 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Farve Ren hvid
Produkttype Måleske
Længde (metrisk) håndtag 600 mm
Materiale PTFE