Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE/gummi laminerede skiver
Artikelnummer. p-4526283 Shop alle Thermo Scientific produkter
Lukkestørrelse:
12 mm
18 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 11537330
Brand: Thermo Scientific™ TS12412
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til en meget inert og ikke-reaktiv tætningsanvendelse Thermo Scientific™ PTFE/gummi laminerede skiver.
Til en meget inert og ikke-reaktiv tætningsanvendelse Thermo Scientific™ PTFE/gummi laminerede skiver. Konstrueret af hvidt farmaceutisk gummi med 5 mils PTFE-belægning bundet til den ene side, er de fremragende til brug som hætteforinger, når der ønskes en meget inert ikke-reaktiv tætning. Diske kan autoklaveres uden tab af integritet efter opvarmning over 100° C i fem timer. Flere størrelser er tilgængelige for at passe Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas og Thermo Scientific™ Septum hætteglas med skruelåg.
Yderligere produktinformation
Skivetykkelsen er cirka 60 mils
Diske er stive og sværere at punktere end Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 12mm
Materiale PTFE, Gummi
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 72 Pk.
Tykkelse (metrisk) 60 mio
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type disk
Lukkestørrelse 12 mm
Til brug med (udstyr) Lille reaktionshætteglas
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.