Få mere at vide
Thermo Scientific™ PTFE/gummi laminerede skiver
Product Code. 11547330 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Lukkestørrelse:
12 mm
18 mm
22 mm
Unit Size:
Pakke med 72
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lukkestørrelse Unit Size
11547330 18 mm Pakke med 72
11537330 12 mm Pakke med 72
11557330 22 mm Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11547330 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TS12418
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Til en meget inert og ikke-reaktiv tætningsanvendelse Thermo Scientific™ PTFE/gummi laminerede skiver.
Til en meget inert og ikke-reaktiv tætningsanvendelse Thermo Scientific™ PTFE/gummi laminerede skiver. Konstrueret af hvidt farmaceutisk gummi med 5 mils PTFE-belægning bundet til den ene side, er de fremragende til brug som hætteforinger, når der ønskes en meget inert ikke-reaktiv tætning. Diske kan autoklaveres uden tab af integritet efter opvarmning over 100° C i fem timer. Flere størrelser er tilgængelige for at passe Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas og Thermo Scientific™ Septum hætteglas med skruelåg.
Yderligere produktinformation
Skivetykkelsen er cirka 60 mils
Diske er stive og sværere at punktere end Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 18mm
Materiale PTFE, Gummi
Mængde 72 Pk.
Tykkelse (metrisk) 60 mio
Lukkestørrelse 18 mm
Til brug med (udstyr) Lille reaktionshætteglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Produkttype Plade
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.