Beskrivelse
Til en meget inert og ikke-reaktiv tætningsanvendelse Thermo Scientific™ PTFE/gummi laminerede skiver.
Til en meget inert og ikke-reaktiv tætningsanvendelse Thermo Scientific™ PTFE/gummi laminerede skiver. Konstrueret af hvidt farmaceutisk gummi med 5 mils PTFE-belægning bundet til den ene side, er de fremragende til brug som hætteforinger, når der ønskes en meget inert ikke-reaktiv tætning. Diske kan autoklaveres uden tab af integritet efter opvarmning over 100° C i fem timer. Flere størrelser er tilgængelige for at passe Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionshætteglas og Thermo Scientific™ Septum hætteglas med skruelåg.
Skivetykkelsen er cirka 60 mils
Diske er stive og sværere at punktere end Thermo Scientific™ PTFE/Silicone skiver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 12mm |
| Materiale | PTFE, Gummi |
| Mængde | 72 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 60 mio |
| Lukkestørrelse | 12 mm |
| Til brug med (udstyr) | Lille reaktionshætteglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Produkttype | disk |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.