Beskrivelse
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask, 10 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | Standard Taper Ground Glass Joints |
| Sokkelled | 19/38 |
| Temperaturområde (metrisk) | -200°C to +280°C |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 32 mm |