Få mere at vide
PTFE stang, 25,4 mm (1,0 tommer) dia, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472207
Skift visning
Mængde:
30 cm
Emballage:
Rør
Pakningsstørrelse:
30cm
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15472207 30 cm Rør 30cm
1 options
Artikelnummer. 15472207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045214.BV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PTFE rod
CAS 9002-84-0
Emballage Rør
Molekylær formel (C2F4)n
MDL nummer MFCD00084455
Mængde 30 cm
SMIL FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekylvægt (g/mol) NaN