Få mere at vide
PTFE rod, 19mm (0.75 in.) dia, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442217
Skift visning
Mængde:
30 cm
Emballage:
Rør
Pakningsstørrelse:
30cm
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15442217 30 cm Rør 30cm
1 options
Artikelnummer. 15442217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045228.BV
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PTFE rod
CAS 9002-84-0
Emballage Rør
Molekylær formel (C2F4)n
MDL nummer MFCD00084455
Mængde 30 cm
SMIL FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekylvægt (g/mol) NaN