Få mere at vide
PTFE rod, 16mm (0.63 in.) dia, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PTFE rod |
| CAS | 9002-84-0 |
| Emballage | Rør |
| Molekylær formel | (C2F4)n |
| MDL nummer | MFCD00084455 |
| Mængde | 30 cm |
| SMIL | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Molekylvægt (g/mol) | NaN |