Få mere at vide
PTFE stang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472217
Skift visning
Mængde:
30 cm
Emballage:
Rør
Pakningsstørrelse:
30cm
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15472217 30 cm Rør 30cm
1 options
Artikelnummer. 15472217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045233.BV
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PTFE rod
CAS 9002-84-0
Emballage Rør
Molekylær formel (C2F4)n
MDL nummer MFCD00084455
Mængde 30 cm
SMIL FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Molekylvægt (g/mol) NaN