Få mere at vide
Bohlender™ PTFE beskyttelsesark
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Leveres i ruller med en længde på 1000 mm
- Hvid i farven
- Også velegnet til brug som glidebane eller til isolering
- Fås i en række tykkelser og bredder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende ark |
| Materiale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Bordpolstring, foringsskuffer, isolering |
| Tykkelse | 1,00 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | +250 °C |