Få mere at vide
Bohlender™ PTFE beskyttelsesark
Artikelnummer. 10054800
Skift visning
Bredde (metrisk):
300 mm
600 mm
Tykkelse:
0,12 mm
0,25 mm
0,50 mm
1,00 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Tykkelse
10054800 600 mm 0,12 mm
10289110 300 mm 0,50 mm
10741411 300 mm 1,00 mm
10083401 600 mm 0,25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10054800 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S180323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.97 DKK
    130.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.58 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Ideel til brug som bordunderlag eller til beklædning af skuffer i laboratoriet.
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Leveres i ruller med en længde på 1000 mm
  • Hvid i farven
  • Også velegnet til brug som glidebane eller til isolering
  • Fås i en række tykkelser og bredder
Tekniske data
Produkttype Beskyttende ark
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 1000 mm
Bredde (metrisk) 600 mm
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Bordpolstring, foringsskuffer, isolering
Tykkelse 0,12 mm
Temperatur (metrisk) Maks +250 °C