Få mere at vide
Bohlender™ PTFE propelomrøreraksler
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- PTFE-kappet rustfrit stål skaft
- Propel fuldstændig lavet af PTFE med tre 45° vinklede klinger
- Spændediameter på 8 mm
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 45° vinklede klinger |
| Diameter (metrisk) aksel | 10 mm |
| Til brug med (applikation) | Omrøring, blanding nedefra og op |
| Længde (metrisk) | 450 mm |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +250 °C |
| Type | Propel omrører aksel |
| Dimensioner (L x B x H) | 75 x 18 x 3 mm |
| Materiale | PTFE, rustfrit stål |