Få mere at vide
Bohlender™ PTFE og PPS HT Udskiftning af indre dele
Artikelnummer. 10033551
Skift visning
Størrelse (metrisk):
Thread GL 18
Thread GL 25
Til brug med (udstyr):
Slange OD 12,7 mm
Slange OD 6,35 mm
Slange OD 9,52 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Til brug med (udstyr)
10033551 Thread GL 18 Slange OD 6,35 mm
10479001 Thread GL 25 Slange OD 6,35 mm
10565362 Thread GL 25 Slange OD 9,52 mm
12710736 Thread GL 25 Slange OD 12,7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10033551 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur D63956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.05 DKK
    481.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 128.61 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Udskiftningsdele til laboratorieskruesamlinger, der bruges til at forbinde udstyr og fittings med GL-gevind med hårdvæggede rør eller rør af glas, plast eller metal.
  • Giver temperaturmodstand fra− 20° til+ 250 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Maks. tryk 10 bar
  • Støvsuger egnet
  • Bestående af en v-ring (PPS), en tilspidset ring og en tætningsring (begge PTFE) samt en o-ring (FKM) til rørdiametre under 3 mm
  • Anvendelser omfatter fastgørelse af prober, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere
  • Tilgængelig til en lang række GL-gevindstørrelser og rørdiametre
Spécification
Til brug med (applikation) Tilslutning af udstyr/beslag
Til brug med (udstyr) Slange OD 6,35 mm
Størrelse (metrisk) Thread GL 18
Materiale PTFE, PPS
Type Reservedele til skruesamlinger
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.