Få mere at vide
Bohlender™ PTFE og PPS HT Laboratorieskruesamlinger, GL 25
Slangestørrelse:
1,6 mm OD
3,2 mm OD
4,0 mm OD
6,35 mm OD
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 50° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Maks. tryk 10 bar
- Vakuum egnet
- Sort skruelåg af PPS
- Indvendige dele bestående af en v-ring (PPS), en tilspidset ring og en tætningsring (begge PTFE) samt en o-ring (FKM) til rørdiametre under 3 mm
- Anvendelser omfatter fastgørelse af prober, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere
- Tilgængelig til en lang række GL-gevindstørrelser og rørdiametre
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Materiale | PPS, PTFE |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af udstyr/fittings til hårdvæggede rør |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangestørrelse | 4,0 mm OD |
| Trådstørrelse | GL 25 |
| Maksimalt tryk | 10 bar |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttype | Laboratorieskruesamling |