Få mere at vide
Bohlender™ PTFE og PPS glasomrørelejer
:
Til brug med EU Cone NS 29/32
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 15° til+ 200 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Kombination af et borosilikatglasstykke med jordforbindelse, en indvendig PTFE-akselføring med integreret specialpakning og et GL-skruelåg af PPS
- Specialpakning lavet af PTFE og en FPM o-ring, som er komprimeret af en GL skruelåg, gevind 25
- Giver en god tætning af røreakslen
- Pakningen kan udskiftes efter brug
Tekniske data
Tekniske data
| Varebeskrivelse | Samlet længde på 90 mm |
| Type | Glas omrører lejer |
| Keglestørrelse | EU NS 29/32 |
| Ledstørrelse | GL 25 gevind skruelåg |
| Diameter (metrisk) ydre rør | 6 mm røreaksler |