Få mere at vide
Bohlender™ PTFE og PPS GL kontrolventiler
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 20° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Maks. tryk på 6 bar
- Tovejsventil med lige boring og to tilslutninger med GL gevind
- Bevægelig tætning uden sliddele på grund af integreret bælg
- Bælgens koniske nippel er forspændt ved hjælp af en fjeder
- Ventilen kan åbnes og lukkes ved at dreje justeringsmøtrikken, nippel på toppen angiver åbningsvinklen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kontrolventil |
| Plug Bore | 4 mm |
| Oversigt | Gevind GL 14 |
| Materiale | PTFE, PPS |
| Tryk | 6 bar |
| Længde (metrisk) | 62 mm |
| Temperatur (metrisk) | −20° til+ 250 °C |
| Certificeringer/compliance | FDA overensstemmelse |
| Til brug med (applikation) | Væske og gas distribution |