Få mere at vide
Bohlender™ PTFE og PPS GL-Aeration
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 20° til+ 70 °C
- Meget god kemikalieresistens
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Filter med PTFE-membran og fleksibel slange
- Skruelåg af PPS til GL gevind
- Forhindrer overtryk eller vakuum i beholderen
- Forurening af produktet med støv eller andre partikler undgås
- Det anbefales at skifte filteret hver 6. måned
- Til gevind GL 14
- Porestørrelse på 0,20μ m, 33 mm diameter af filter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Flere fordelere til flasker |
| Materiale (membran) | PTFE |
| Porestørrelse | 0,20μ m |
| Passer til flaskehalsstørrelse (metrisk) | GL 14 |
| Til brug med (applikation) | Steril trykkompensation |
| Diameter (metrisk) membran | 33 mm |