Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Grundlæggende dispenser
Artikelnummer. 10633971
Volumen (metrisk):
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 50 ml
100 til 500 ml
2 til 10 ml
20 til 100 ml
40 til 200 ml
6 til 30 ml
60 til 300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10633971
Brand: Poulten Graf™ 101 08053
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
Til dosering af de mest almindelige kemikalier, syrer og krystalliserende væsker (ikke egnet til opløsningsmidler). Poulten Graf™ PTFE/PP/glasfiber/teflon/keramik Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
  • Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
  • Med massivt PTFE-indkapslet dispenserstempel af glas
  • Cylinder belagt med plast for at beskytte mod brud
  • Med certifikat, individuelt nummereret
  • Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
  • Graduering på skalaen er laseret og let at læse
  • Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Produkttype Fortuna Optifix Grundlæggende dispenser
Farve Klar
Materiale PTFE, Polypropylen, Glasfiber, Teflon, Keramisk
Volumen (metrisk) 40 til 200 ml
Til brug med (applikation) Til dispensering af vandige opløsninger, syrer og krystalliserende væsker
Mængde Hver