Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Grundlæggende dispenser
Artikelnummer. 10518151
Volumen (metrisk):
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 50 ml
100 til 500 ml
2 til 10 ml
20 til 100 ml
40 til 200 ml
6 til 30 ml
60 til 300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10518151
Brand: Poulten Graf™ 101 08038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
Til dosering af de mest almindelige kemikalier, syrer og krystalliserende væsker (ikke egnet til opløsningsmidler). Poulten Graf™ PTFE/PP/glasfiber/teflon/keramik Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
  • Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
  • Med massivt PTFE-indkapslet dispenserstempel af glas
  • Cylinder belagt med plast for at beskytte mod brud
  • Med certifikat, individuelt nummereret
  • Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
  • Graduering på skalaen er laseret og let at læse
  • Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Produkttype Fortuna Optifix Grundlæggende dispenser
Farve Klar
Materiale PTFE, Polypropylen, Glasfiber, Teflon, Keramisk
Volumen (metrisk) 2 til 10 ml
Til brug med (applikation) Til dispensering af vandige opløsninger, syrer og krystalliserende væsker
Mængde Hver