Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Grundlæggende dispenser
Artikelnummer. 10364591
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 50 ml
100 til 500 ml
2 til 10 ml
20 til 100 ml
40 til 200 ml
6 til 30 ml
60 til 300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10364591 0,4 til 2 ml Hver
10339800 100 til 500 ml Hver
10518151 2 til 10 ml Hver
10068790 1 til 5 ml Hver
10768751 10 til 50 ml Hver
10577951 20 til 100 ml Hver
10633971 40 til 200 ml Hver
10008830 6 til 30 ml Hver
10798941 60 til 300 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10364591 Leverandør Poulten Graf™ Leverandørnr. 101 08027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
Til dosering af de mest almindelige kemikalier, syrer og krystalliserende væsker (ikke egnet til opløsningsmidler). Poulten Graf™ PTFE/PP/glasfiber/teflon/keramik Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
  • Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
  • Med massivt PTFE-indkapslet dispenserstempel af glas
  • Cylinder belagt med plast for at beskytte mod brud
  • Med certifikat, individuelt nummereret
  • Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
  • Graduering på skalaen er laseret og let at læse
  • Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Produkttype Analog flaskedispenser (Basic)
Farve Klar
Kanaler 1
Materiale PTFE, Polypropylen, Glasfiber, Teflon, Keramisk
Volumen (metrisk) 0,4 til 2 ml
Til brug med (applikation) Til dispensering af vandige opløsninger, syrer og krystalliserende væsker
Mængde Hver