Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Grundlæggende dispenser
Artikelnummer. 10339800
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 50 ml
100 til 500 ml
2 til 10 ml
20 til 100 ml
40 til 200 ml
6 til 30 ml
60 til 300 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10339800 100 til 500 ml Hver
10364591 0,4 til 2 ml Hver
10518151 2 til 10 ml Hver
10068790 1 til 5 ml Hver
10768751 10 til 50 ml Hver
10577951 20 til 100 ml Hver
10633971 40 til 200 ml Hver
10008830 6 til 30 ml Hver
10798941 60 til 300 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10339800 Leverandør Poulten Graf™ Leverandørnr. 101 08058
Add to basket
Add to basket
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
Til dosering af de mest almindelige kemikalier, syrer og krystalliserende væsker (ikke egnet til opløsningsmidler). Poulten Graf™ PTFE/PP/glasfiber/teflon/keramik Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
  • Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
  • Med massivt PTFE-indkapslet dispenserstempel af glas
  • Cylinder belagt med plast for at beskytte mod brud
  • Med certifikat, individuelt nummereret
  • Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
  • Graduering på skalaen er laseret og let at læse
  • Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Specifications
Produkttype Fortuna Optifix Grundlæggende dispenser
Farve Klar
Materiale PTFE, Polypropylen, Glasfiber, Teflon, Keramisk
Volumen (metrisk) 100 til 500 ml
Til brug med (applikation) Til dispensering af vandige opløsninger, syrer og krystalliserende væsker
Mængde Hver