Få mere at vide
Bohlender™ PTFE og PP 3-vejs stophaner med slangeforbindelser
Artikelnummer. 10579487
Skift visning
Plug Bore:
3 mm
Artikelnummer. Plug Bore
10579487 3 mm
1 options
Artikelnummer. 10579487 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. E65056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1286.25 DKK
    1086.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 199.58 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Til fordeling af væsker og gasser og hurtig og nem afbrydelse af flow.
  • Giver temperaturmodstand fra 0° til+ 110 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Maks. tryk på 2 bar
  • 3-vejs stophane med T-formet boring og tre slangeforbindelser til tilslutning af elastiske slanger (f.eks. Viton™ , Tygon™ og silikone)
  • Konisk stophaneprop, tætheden øges ved at dreje møtrikken på undersiden
  • Flowretning markeret
  • Borediameter på 3 mm
  • Passer til rør med ID på 8 mm
  • 9 mm OD af stik
Tekniske data
Type 3-vejs stophane
Plug Bore 3 mm
Oversigt Ydermål 60 x 41 x 53 mm
Materiale PTFE
Tryk 2 bar max.
Passer til slange-id 8 mm
Temperatur (metrisk) 0° til+ 110 °C
Certificeringer/compliance FDA
Til brug med (applikation) Væske/gas distribution
Inkluderer Tilspændingsmøtrik