Få mere at vide
Bohlender™ PTFE-portstik
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 260 °C
- Universal kemikalieresistens
- Med udvendigt gevind UNF 0,25 tommer. 28 G
- Til rør 1,6 mm ID x 3,2 mm OD
- Leveres i pakker med 10 stk
- Hvid i farven
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 28 G |
| Produkttype | Stikhætte |
| Materiale | PTFE |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Lukning af ubrugte porte på fittings |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +260 °C |
| Til brug med (udstyr) | Rør 1,6 mm ID x 3,2 mm OD |