Beskrivelse
- PTFE konstruktion
- Polypropylen ventil
- Med integreret slangemundstykke
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 3 mm |
| Materiale | PTFE |
| Passer til slange-id | 6 mm |
| Inkluderer | Integreret slangemundstykke |
| Stikmateriale | Polypropylen |