Få mere at vide
BRAND™ PTFE/ polypropylen T-boring stophane
Shop alle Brand produkter
Passer til slange-id:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE konstruktion
- Polypropylen ventil
- Med integreret slangemundstykke
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 2 mm |
| Materiale | PTFE |
| Passer til slange-id | 3 mm |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Inkluderer | Integreret slangemundstykke |
| Stikmateriale | Polypropylen |