Få mere at vide
BRAND™ PTFE/ polypropylen T-boring stophane
Artikelnummer. 10421253 Shop alle Brand produkter
Passer til slange-id:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10421253
Brand: BRAND™ 88655
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE konstruktion med polypropylen ventilarm. Giver enestående kemikalieresistens. Inkluderer integrerede slangedyser.
  • PTFE konstruktion
  • Polypropylen ventil
  • Med integreret slangemundstykke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Plug Bore 2 mm
Materiale PTFE
Passer til slange-id 4 mm
Inkluderer Integreret slangemundstykke
Stikmateriale Polypropylen