Få mere at vide
BRAND™ PTFE/ polypropylen T-boring stophane
Artikelnummer. 10186411 Shop alle Brand produkter
Passer til slange-id:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Product Code. 10186411
missing translation for 'mfr': BRAND™ 88680
Only null left
Add to basket
Add to basket
PTFE konstruktion med polypropylen ventilarm. Giver enestående kemikalieresistens. Inkluderer integrerede slangedyser.
  • PTFE konstruktion
  • Polypropylen ventil
  • Med integreret slangemundstykke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Plug Bore 5 mm
Materiale PTFE
Passer til slange-id 9 mm
Inkluderer Integreret slangemundstykke
Stikmateriale Polypropylen