Få mere at vide
BRAND™ Ligeborede PTFE stophaner
Artikelnummer. 10203541 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Passer til slange-id:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Passer til slange-id unitSize
10203541 6 mm Hver
10300102 8 mm Hver
10304901 7 mm Hver
10152011 5 mm Hver
10360142 9 mm Hver
10374991 3 mm Hver
10569341 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10203541 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 88625
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE konstruktion med polypropylen ventilarm. Giver enestående kemikalieresistens. Inkluderer integrerede slangedyser.
  • PTFE konstruktion
  • Polypropylen ventil
  • Med integreret envejs slangemundstykke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Plug Bore 3 mm
Materiale PTFE
Passer til slange-id 6 mm
Inkluderer Integreret slangemundstykke
Stikmateriale Polypropylen