Få mere at vide
BRAND™ Ligeborede PTFE stophaner
Shop alle Brand produkter
Passer til slange-id:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE konstruktion
- Polypropylen ventil
- Med integreret envejs slangemundstykke
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 3 mm |
| Materiale | PTFE |
| Passer til slange-id | 5 mm |
| Inkluderer | Integreret slangemundstykke |
| Stikmateriale | Polypropylen |