Få mere at vide
VITLAB™ PTFE polygonal magnetisk rørestang
Længde (metrisk):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Permanent magnet AlNiCo V kerne
- Vinklet form giver anledning til betydelig turbulens
- Opnår effektiv blanding, selv ved lave centrifugeringshastigheder
- FTE
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til forberedelse, adskillelse og koncentration |
| Inkluderer | Permanent magnet AlNiCo V kerne |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Form | Polygon |