Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE spids pincet
Artikelnummer. 10457742 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10457742
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cowie Technology™ PTFE-spidspincet er inert over for stort set alle kemiske reagenser og fuldstændigt ikke-kontaminerende.
  • Kemisk inert
  • Ikke-forurenende
  • Kan bruges til 280 °C
  • Fremstillet af Virgin PTFE materialer med FDA og USP Klasse VI-godkendelser
Tekniske data
Tip stil Spidse
nr. pr. pakke 1 hver
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 200 mm
Produkttype PTFE pincet / pincet
Slutte Glat
Højde (metrisk) krop 12 mm
Tykkelse 12
Bredde (metrisk) krop 25 mm
Bredde (metrisk) spids 11 mm
Tykkelse (metrisk) spids 2.5 mm
Dimensioner (L x B) 200 x 25 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Stil Stiv