Få mere at vide
Cowie Technology™ PTFE spids pincet
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Spidse |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Materiale | PTFE |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Produkttype | PTFE pincet / pincet |
| Slutte | Glat |
| Højde (metrisk) krop | 8 mm |
| Tykkelse | 8 |
| Bredde (metrisk) krop | 20 mm |
| Bredde (metrisk) spids | 10 mm |
| Vis mere |