Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde, 9 mm diameter
Artikelnummer. 16286101 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
500 x 9 mm
600 x 9 mm
700 x 9 mm
900 x 9 mm
Længde (metrisk):
1 m (kabel)
2 m (kabel)
3 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Længde (metrisk) unitSize
16286101 500 x 9 mm 2 m (kabel) -
16296101 500 x 9 mm 3 m (kabel) -
16206111 500 x 9 mm 4 m (kabel) -
16216111 500 x 9 mm 5 m (kabel) Hver
16226111 600 x 9 mm 1 m (kabel) -
16236111 600 x 9 mm 2 m (kabel) -
16246111 600 x 9 mm 3 m (kabel) -
16256111 600 x 9 mm 4 m (kabel) -
16266111 600 x 9 mm 5 m (kabel) -
16276111 700 x 9 mm 2 m (kabel) Hver
16286111 700 x 9 mm 3 m (kabel) -
16296111 700 x 9 mm 4 m (kabel) -
16206121 700 x 9 mm 5 m (kabel) -
16216121 900 x 9 mm 1 m (kabel) -
16226121 900 x 9 mm 2 m (kabel) -
16236121 900 x 9 mm 3 m (kabel) -
16246121 900 x 9 mm 4 m (kabel) -
16256121 900 x 9 mm 5 m (kabel) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 16286101
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE-platinmodstandstemperaturprober kombinerer PTFEs enestående egenskaber med pålideligheden og nøjagtigheden af platinmodstandstermometri. Alle komponenter er fuldt indkapslet i ren PTFE. Kroppen har en rustfri stålkerne for stivhed, men kan bøjes.
  • Sensor - PRT100 klasse A. TCR = 3850 ppm/° C.
  • Kabel - 4 ledere; 2 røde, 2 hvide, PFA isoleret med hvid PFA overkappe
  • Kabel smeltet til kroppen
  • Respons - 50 %, 6-14 sekunder.
  • Med tryk på ferrul
  • Leveres uden stik
  • Inert og ikke forurenende
  • Trykbestandig
  • Temperaturområde -180 °C til +280 °C
Tekniske data
Oversigt Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde
Materiale PTFE med PRT100 sensor
Mængde 1
Sensortyper PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Svartid 50 %, 6 til 14 sek.
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B) 500 x 9 mm
Længde (metrisk) 2 m (kabel)
Bredde (metrisk) 9 mm