Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde, 9 mm diameter
Artikelnummer. 16236111 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
500 x 9 mm
600 x 9 mm
700 x 9 mm
900 x 9 mm
Længde (metrisk):
1 m (kabel)
2 m (kabel)
3 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16236111
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ PTFE-platinmodstandstemperaturprober kombinerer PTFEs enestående egenskaber med pålideligheden og nøjagtigheden af platinmodstandstermometri. Alle komponenter er fuldt indkapslet i ren PTFE. Kroppen har en rustfri stålkerne for stivhed, men kan bøjes.
  • Sensor - PRT100 klasse A. TCR = 3850 ppm/° C.
  • Kabel - 4 ledere; 2 røde, 2 hvide, PFA isoleret med hvid PFA overkappe
  • Kabel smeltet til kroppen
  • Respons - 50 %, 6-14 sekunder.
  • Med tryk på ferrul
  • Leveres uden stik
  • Inert og ikke forurenende
  • Trykbestandig
  • Temperaturområde -180 °C til +280 °C
Tekniske data
Oversigt Fisherbrand™ PTFE Platinum modstandstemperatursonde
Materiale PTFE med PRT100 sensor
Mængde 1
Sensortyper PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Svartid 50 %, 6 til 14 sek.
Temperaturområde (metrisk) -180 °C til +280 °C
Dimensioner (L x B) 600 x 9 mm
Længde (metrisk) 2 m (kabel)
Bredde (metrisk) 9 mm